Citroenzuur, anhydrous, powder, EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., ACS, JP, USP BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
Leverancier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
1.37002.5000
1.37002.9012
1.37002.9029
1.37002.1000
1.37002.5000EA
319
EUR
1.37002.5000
1.37002.9012
1.37002.9029
1.37002.1000
Citroenzuur, anhydrous, powder, EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., ACS, JP, USP BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
Citroenzuur
Formule:
HOC(COOH)(CH₂COOH)₂ MW: 192.13 g/mol Kookpunt: 310 Smeltpunt: 149…151 °C Dichtheid: 1.665 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011669 CAS nummer: 77-92-9 EINECS: 201-069-1 Bereik: 01-2119457026-42-0000 Merck Index: 13,02350 |