Diammonium hydrogen citrate
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
P735.1 P735.2
ROTHP735.1EA 169 EUR
ROTHP735.1 ROTHP735.2
Diammonium hydrogen citrate
Diammonium hydrogen citrate
Formule: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
Dichtheid: 1,483 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013068
CAS nummer: 3012-65-5
EINECS: 221-146-3
Merck Index: 13,00513