EDTA (ethylenediamine tetraacetic acid) 98,0-100,5, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Kestranal® A, OmniPur® EDTA, Edetic acid, Ethylenediaminetetraacetic acid, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid, 2,2',2'',2'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetic acid, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, Idranal® II
280214SEA
76.3
EUR
280214S
28021CA
EDTA (ethylenediamine tetraacetic acid) 98,0-100,5, GPR RECTAPUR®
EDTA (ethylenediamine tetraacetic acid)
Formule:
C₁₀H₁₆N₂O₈ MW: 292.25 g/mol Kookpunt: 614 Smeltpunt: 220 Dichtheid: 0.86 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: >100 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003541 CAS nummer: 60-00-4 EINECS: 200-449-4 Bereik: 01-2119486399-18 Merck Index: 13,03546 |
|
Specification Test Results
Assay | 98.0 - 100.5 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Water | Max. 0.5 % |
Fe (Iron) | Max. 50 ppm |