EDTA (ethylenediamine tetraacetic acid)
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Kestranal® A, OmniPur® EDTA, Edetic acid, Ethylenediaminetetraacetic acid, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid, 2,2',2'',2'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetic acid, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, Idranal® II
8040.1 8040.2 8040.3 8040.5
ROTH8040.1EA 0 EUR
ROTH8040.1 ROTH8040.2 ROTH8040.3 ROTH8040.5
EDTA (ethylenediamine tetraacetic acid)
EDTA (ethylenediamine tetraacetic acid)
Formule: C₁₀H₁₆N₂O₈
MW: 292.25 g/mol
Kookpunt: 614
Smeltpunt: 220
Dichtheid: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003541
CAS nummer: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
Bereik: 01-2119486399-18
Merck Index: 13,03546
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2ac89cc787258fff61bfc9612051bdc09d2233&vid=adf1cfd608e336342a4765f47271a739c6c17113&prid=web&clid=SAPDAM