Thioureum ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A12828.0C A12828.0E A12828.22 A12828.36
A12828.0CEA 435 EUR
A12828.0C A12828.0E A12828.22 A12828.36
Thioureum ≥99%
Thioureum
Purity: 99% CAS No.: 62-56-6 Molecular Formula: CH4N2S Formula Weight: 76.12 Odour: Odourless Melting Point: 172-178° Beilstein Reference: 605327 Merck Reference: 14,9367 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00008067
Formule: NH₂CSNH₂
Smeltpunt: 172…178 °C
Dichtheid: 1,405
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008067
CAS nummer: 62-56-6
EINECS: 200-543-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,9367
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fff6222c54fe16ea4d36edcbf320745cb1e18d6&vid=e9ae5dc49e92d68f893244a5cd4e0245f289ed09&prid=web&clid=SAPDAM