Trifluoroacetamide ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2,2,2-Trifluoroacetamide
A14451.14
A14451.22
A14451.36
A14451.14EA
37.7
EUR
A14451.14
A14451.22
A14451.36
Trifluoroacetamide ≥97%
Trifluoroacetamide
Purity: 97%
CAS No.: 354-38-1
Molecular Formula: CF3CONH2
Formula Weight: 113.04
Melting Point: 70-75°
Boiling Point: 162-164°
MDL No.: MFCD00008008
Formule:
C₂H₂F₃NO Kookpunt: 162…164 °C Smeltpunt: 70…75 °C Dichtheid: 1 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008008 CAS nummer: 354-38-1 EINECS: 206-559-9 |