Ethyl trifluoroacetate ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 99%
CAS No.: 383-63-1
Molecular Formula: C4H5F3O2
Formula Weight: 142.08
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.3070
Odour: Sweet
Melting Point:
Formule:
C₄H₅F₃O₂ Kookpunt: 60…62 °C Smeltpunt: < –78 °C Dichtheid: 1,192 Vlampunt: –1 °C (30 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000419 CAS nummer: 383-63-1 EINECS: 206-851-6 UN: 2924 ADR: 3,II |