Methyl trifluoroacetate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98+%
CAS No.: 431-47-0
Molecular Formula: CF3CO2CH3
Formula Weight: 128.05
Flash Point: -18°(-0.4°F)
Refractive Index: 1.2900
Odour: Pungent
Melting Point: -78°
Boiling Point: 43-44°
Beilstein Reference: 1756070
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00000417
Formule:
C₃H₃F₃O₂ Kookpunt: 43…44 °C Smeltpunt: –78 °C Dichtheid: 1,283 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000417 CAS nummer: 431-47-0 EINECS: 207-074-5 UN: 2924 ADR: 3,II |