Heptafluorobutyric acid, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Perfluorobutyric acid, HFBA, Heptafluorobutanoic acid
MQ100
52411-5ML-F 52411-25ML-F
52411-5ML-FEA 50.6 EUR
52411-5ML-F 52411-25ML-F
Heptafluorobutyric acid, Supelco®
Heptafluorobutyric acid
Formule: C₄HF₇O₂
MW: 214.04 g/mol
Kookpunt: 121
Smeltpunt: –17.5 °C
Dichtheid: 1.764 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004171
CAS nummer: 375-22-4
EINECS: 206-786-3
UN: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=501afc7dcddf2c57d0707b9e9b3e78454e64b58b&vid=ff9f462ce2d2fc1c55f667e4e1dd221218758ae7&prid=web&clid=SAPDAM