Hexafluoroglutaric acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A17848.06
A17848.14
A17848.06EA
50.9
EUR
A17848.06
A17848.14
Hexafluoroglutaric acid ≥98%
Hexafluoroglutaric acid
Purity: 98%
CAS No.: 376-73-8
Molecular Formula: C5H2F6O4
Formula Weight: 240.06
Melting Point: 92-97°
Boiling Point: 134-138°/3mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00004172
Formule:
C₅H₂F₆O₄ Kookpunt: 134…138 °C (3 mmHg) Smeltpunt: 92…97 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004172 CAS nummer: 376-73-8 EINECS: 206-813-9 UN: 3261 ADR: 8,III |