Tetrafluorosuccinic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B20462.03
B20462.06
B20462.03EA
24.5
EUR
B20462.03
B20462.06
Tetrafluorosuccinic acid ≥97%
Tetrafluorosuccinic acid
Purity: 97%
CAS No.: 377-38-8
Molecular Formula: C4H2F4O4
Formula Weight: 190.05
Melting Point: ca 115°
Boiling Point: 150°/15mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00042430
Formule:
C₄H₂F₄O₄ Kookpunt: 150 °C (15 mmHg) Smeltpunt: ∼ 115 °C Dichtheid: 1,400 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00042430 CAS nummer: 377-38-8 EINECS: 206-820-7 UN: 3261 ADR: 8,III |