1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4-iodobutane 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1H,1H-Heptafluorobutyl iodide, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-iodobutane
L04173.06
L04173.03
L04173.06EA
153
EUR
L04173.06
L04173.03
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4-iodobutane 96%
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4-iodobutane
Purity: 96%
CAS No.: 374-98-1
Molecular Formula: C4H2F7I
Formula Weight: 309.95
Flash Point: None
Refractive Index: 1.3625
Boiling Point: 91-92°
Beilstein Reference: 1761927
MDL No.: MFCD00013719
Formule:
C₄H₂F₇I Kookpunt: 91…92 °C Dichtheid: 2,054 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00013719 CAS nummer: 374-98-1 EINECS: 206-779-5 |