VWR® Basic Mob-petten, enkel elastiek
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
113-8850EA 44.3 EUR
113-8850 113-8851 113-8852 113-8856 113-8857 113-8858 113-8859 113-8860 113-8861 113-8853 113-8854 113-8855
VWR® Basic Mob-petten, enkel elastiek
Wegwerpkleding
Deze wegwerpbare geplooide doppen zijn gemaakt van non-woven, spunbonded polypropyleen (SPP) materiaal, dat beschermt tegen vuil en bepaalde droge deeltjes, in niet-gevaarlijke omgevingen.
  • Vrij van natuurlijk rubberlatex
  • Enkel elastiek
  • Verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren
Gewicht: 10 g/m²
Verpakking: 100 stuks per zak, 10 zakken per doos.