VWR® Basic, Mob caps, dubbel elastiek
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
113-8862EA 57.6 EUR
113-8862 113-8863 113-8864 113-8865 113-8866 113-8867 113-8869 113-8870 113-8871 113-8868 113-8872 113-8873
VWR® Basic, Mob caps, dubbel elastiek
Wegwerpkleding
Deze geplooide wegwerppetten zijn gemaakt van een niet-geweven, spunbonded polypropyleen (SPP) stof, die beschermt tegen vuil, roet en bepaalde droge deeltjes, in niet-gevaarlijke omgevingen.
  • Free from natural rubber latex
  • Double elastic
  • Available in a wide range of colours
Gewicht: 10 g/m²
Verpakking: 100 stuks per zak, 10 zakken per doos.