1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 99.9% Spectroscopy
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl alcohol, Hexafluoro-2-propanol, Hexafluoroisopropanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol, HFIP
293410100 293410500
ACRO293410100EA 189 EUR
ACRO293410100 ACRO293410500
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 99.9% Spectroscopy
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Formule: C₃H₂F₆O
MW: 168.04 g/mol
Kookpunt: 59 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –4 °C
Dichtheid: 1.596 g/cm³
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011651
CAS nummer: 920-66-1
EINECS: 213-059-4
UN: 3265
ADR: 8 I
Merck Index: 13,09598
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear liquid
Water ≤0.01 %
GC ≥99.85 %
UV at 240 nm A: ≤0.009
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %