1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol zS
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl alcohol, Hexafluoro-2-propanol, Hexafluoroisopropanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol, HFIP
MQ200
8.04515.0025
8.04515.0100
8.04515.1000
MERC8.04515.0025EA
121
EUR
MERC8.04515.0025
MERC8.04515.0100
MERC8.04515.1000
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol zS
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Formule:
C₃H₂F₆O MW: 168.04 g/mol Kookpunt: 59.1 Smeltpunt: –96 °C Dichtheid: 1.492 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: >100 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011651 CAS nummer: 920-66-1 EINECS: 213-059-4 UN: 3265 ADR: 8 II Merck Index: 13,09598 |