VWR® Advanced, Bouffant Caps, latexvrij
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
113-8890EA 111 EUR
113-8890 113-8894 113-8893 113-8891 113-8889 113-8892
VWR® Advanced, Bouffant Caps, latexvrij
Wegwerpkleding
Deze wegwerpdoppen zijn gemaakt van non-woven, spunbonded polypropyleen (SPP) materiaal, dat beschermt tegen vuil en bepaalde droge deeltjes, in niet-gevaarlijke omgevingen.
  • Vrij van natuurlijk rubberlatex
  • Verkrijgbaar in wit en blauw
Gewicht: 16 g/m²
Verpakking: 100 stuks per zak, 10 zakken per doos.