VWR® Basic Mob Caps, detecteerbaar
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
113-8895EA 86.7 EUR
113-8895 113-8896 113-8897 113-8898
VWR® Basic Mob Caps, detecteerbaar
Wegwerpkleding
Deze wegwerpdoppen zijn gemaakt van non-woven, spunbonded polypropyleen (SPP) materiaal, dat beschermt tegen vuil en bepaalde droge deeltjes, in niet-gevaarlijke omgevingen.
  • Vrij van natuurlijk rubberlatex
  • Dubbel elastiek
  • Metaaldetecteerbaar dus ideaal voor gebruik in de voedselverwerkende industrie
Gewicht: 10 g/m²
Verpakking: 100 stuks per zak, 10 zakken per doos.