2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98%
CAS No.: 375-01-9
Molecular Formula: C4H3F7O
Formula Weight: 200.06
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.300
Boiling Point: 95-97°
Beilstein Reference: 1761907
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00004674
Formule:
C₄H₃F₇O Kookpunt: 95…97 °C Dichtheid: 1,596 Vlampunt: 25 °C (77 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004674 CAS nummer: 375-01-9 EINECS: 206-782-1 UN: 1987 ADR: 3,III |