3,3,3-Trifluoro-1-propanol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
3,3,3-Trifluoropropan-1-ol
L16879.03
L16879.06
L16879.03EA
87
EUR
L16879.03
L16879.06
3,3,3-Trifluoro-1-propanol ≥97%
3,3,3-Trifluoro-1-propanol
Purity: 97%
CAS No.: 2240-88-2
Molecular Formula: CF3CH2CH2OH
Formula Weight: 114.07
Flash Point: 37°(98°F)
Refractive Index: 1.3200
Boiling Point: 100-101°
Beilstein Reference: 1734777
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00190649
Formule:
C₃H₅F₃O Kookpunt: 100…101 °C Dichtheid: 1,294 Vlampunt: 37 °C (98 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00190649 CAS nummer: 2240-88-2 UN: 1987 ADR: 3,III |