1-Iodohexadecane ≥98% stabilised
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Stabilisatie:
Stabilised with copper
A12977.14
A12977.22
A12977.30
A12977.14EA
42.4
EUR
A12977.14
A12977.22
A12977.30
1-Iodohexadecane ≥98% stabilised
1-Iodohexadecane
Stabilized with copper
Formule:
C₁₆H₃₃I Kookpunt: 206…207 °C (10 mmHg) Smeltpunt: 21…23 °C Dichtheid: 1,121 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001089 CAS nummer: 544-77-4 EINECS: 208-879-4 UN: 3082 ADR: 9,III |