Iodoacetamide
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
26710.01 26710.02
SERA26710.01EA 24 EUR
SERA26710.01 SERA26710.02
Iodoacetamide
Iodoacetamide
Formule: ICH₂CONH₂
Kookpunt: 266 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 91…94 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00008028
CAS nummer: 144-48-9
EINECS: 205-630-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable