Joodazijnzuur 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
122280250 122280500 122281000
ACRO122280250EA 72.8 EUR
ACRO122280250 ACRO122280500 ACRO122281000
Joodazijnzuur 97%
Joodazijnzuur
Formule: C₂H₃IO₂
Kookpunt: 262 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 79…83 °C
Dichtheid: 2,2694 g/cm³ (85 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00002685
CAS nummer: 64-69-7
EINECS: 200-590-1
UN: 2923
ADR: 8,I
Merck Index: 13,05047
Order Now
Specification Test Results
Appearance Yellow to orange-brown Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 83 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %