Joodazijnzuur ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A12410.14 A12410.22
A12410.14EA 74.2 EUR
A12410.14 A12410.22
Joodazijnzuur ≥97%
Joodazijnzuur
Purity: 97+% CAS No.: 64-69-7 Molecular Formula: ICH2CO2H Formula Weight: 185.95 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Pungent Boiling Point: 208° dec. Beilstein Reference: 1739079 Merck Reference: 14,5025 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00002685
Formule: C₂H₃IO₂
Kookpunt: 208 °C (ontbinding)
Smeltpunt: 79…82 °C
Dichtheid: 2,2694 g/cm³ (85 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00002685
CAS nummer: 64-69-7
EINECS: 200-590-1
UN: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 14,5025