Triethanolamine (trolamine) analytical reagent, Millipore®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08379.0250 1.08379.1000
1.08379.0250EA 57.6 EUR
1.08379.0250 1.08379.1000
Triethanolamine (trolamine) analytical reagent, Millipore®
Triethanolamine (trolamine)
Formule: C₆H₁₅NO₃
Kookpunt: 335,4 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002855
CAS nummer: 102-71-6
EINECS: 203-049-8
Merck Index: 13,09739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c181d3e80375aec7c34e17766247484e1c3d3257&vid=40c3d3d0c0162ac22208cadb8d5254a7cf0b340a&prid=web&clid=SAPDAM