Triethanolamine (trolamine) ≥97%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Tris-(2-hydroxyethyl)amine, 2,2',2''-Nitrilotriethanol
28744.293EA 74.3 EUR
28744.293 28744.362
Triethanolamine (trolamine) ≥97%, GPR RECTAPUR®
Triethanolamine (trolamine)
Formule: C₆H₁₅NO₃
MW: 149.19 g/mol
Kookpunt: 335.4 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 21.6 °C
Dichtheid: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 179 °C (gesloten beker)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002855
CAS nummer: 102-71-6
EINECS: 203-049-8
Merck Index: 13,09739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c181d3e80375aec7c34e17766247484e1c3d3257&vid=40c3d3d0c0162ac22208cadb8d5254a7cf0b340a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 97 %
Density (20/4) 1.120 - 1.130
Water Max. 0.5 %