N,N-Dimethyldodecylamine ≥90%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 90+%
CAS No.: 112-18-5
Molecular Formula: CH3(CH2)11N(CH3)2
Formula Weight: 213.41
Flash Point: 118°(244°F)
Refractive Index: 1.4375
Melting Point: -20°
Boiling Point: 110-112°/3mm
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008970
Formule:
C₁₄H₃₁N Kookpunt: 110…112 °C (3 mmHg) Smeltpunt: –20 °C Dichtheid: 0,787 Vlampunt: 118 °C (244 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008970 CAS nummer: 112-18-5 EINECS: 203-943-8 UN: 2735 ADR: 8,III |