N,N-Dimethyloctylamine for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41863.0025 8.41863.0100 8.41863.0002
8.41863.0025EA 72.9 EUR
8.41863.0025 8.41863.0100 8.41863.0002
N,N-Dimethyloctylamine for synthesis, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethyloctylamine
Formule: C₁₀H₂₃N
Kookpunt: 195 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –57 °C
Dichtheid: 0,765 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009558
CAS nummer: 7378-99-6
EINECS: 230-939-3
UN: 2922
ADR: 8 (6.1),II