2-Aminomethyldimethylamine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
N,N-Dimethylethylenediamine, asym. Dimethylethylendiamine, unsym-Dimethylethylenediamine, 2-(Dimethylamino)ethylamine, 1-Amino-2-dimethylaminoethane, 2-Dimethylaminoethylamine, 2-Aminoethyldimethylamine
B20182.18
B20182.22
B20182.30
B20182.18EA
39.5
EUR
B20182.18
B20182.22
B20182.30
2-Aminomethyldimethylamine 97%
2-Aminomethyldimethylamine
Purity: 97%
CAS No.: 108-00-9
Molecular Formula: C4H12N2
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 12°(53°F)
Refractive Index: 1.4270
Melting Point:
Formule:
C₄H₁₂N₂ Kookpunt: 107 °C Smeltpunt: < –70 °C Dichtheid: 0,810 Vlampunt: 12 °C (53 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008175 CAS nummer: 108-00-9 EINECS: 203-541-2 ADR: 3,II |