1-Dimethylaminopropan-2-ol 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
N,N-Dimethyl-1-amino-2-propanol, Dimepranol, N,N-Dimethylisopropanolamine
B24234.0B
B24234.30
B24234.0BEA
70.1
EUR
B24234.0B
B24234.30
1-Dimethylaminopropan-2-ol 99%
1-Dimethylaminopropan-2-ol
Purity: 99%
CAS No.: 108-16-7
Molecular Formula: C5H13NO
Formula Weight: 103.16
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.4195
Odour: Amine-like
pH: 11
Melting Point: -85°
Boiling Point: 123-126°
UN No.: 2734
MDL No.: MFCD00004532
Formule:
C₅H₁₃NO Kookpunt: 123…126 °C Smeltpunt: –85 °C Dichtheid: 0,85 Vlampunt: 35 °C (95 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004532 CAS nummer: 108-16-7 EINECS: 203-556-4 UN: 2734 ADR: 8,II |