2-Dimethylaminoethanol
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: DMAE
20130.02 20130.04
SERA20130.02EA 0 EUR
SERA20130.02 SERA20130.04
2-Dimethylaminoethanol
2-Dimethylaminoethanol
Formule: C₄H₁₁NO
MW: 89.14 g/mol
Kookpunt: 132…135 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –59 °C
Dichtheid: 0.8871 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 39
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002846
CAS nummer: 108-01-0
EINECS: 203-542-8
UN: 2051
ADR: 8 II
Merck Index: 13,02863