N,N,N',N'-Tetramethylethyleendiamine 99% voor de biochemie, for electrophoresis
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
420580050 420580500 420581000 420585000 420580025
ACRO420580050EA 25.2 EUR
ACRO420580050 ACRO420580500 ACRO420581000 ACRO420585000 ACRO420580025
N,N,N',N'-Tetramethylethyleendiamine 99% voor de biochemie, for electrophoresis
N,N,N',N'-Tetramethylethyleendiamine
Formule: C₆H₁₆N₂
Kookpunt: 120 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –55 °C
Dichtheid: 0,77 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008335
CAS nummer: 110-18-9
EINECS: 203-744-6
UN: 2372
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6838f1f5b7d0f69dcc81a8ed247f6c178dad231c&vid=ea361367e9944e4101e38622fdd18b07756eb676&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4169 to 1.4189 (20°C, 589 nm)
Solubility (10 % in water) Clear and no haze
GC ≥98.5 %