N,N,N',N'-Tetramethylethyleendiamine
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TMEDA, N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
2367.1 2367.2 2367.3
ROTH2367.1EA 0 EUR
ROTH2367.1 ROTH2367.2 ROTH2367.3
N,N,N',N'-Tetramethylethyleendiamine
N,N,N',N'-Tetramethylethyleendiamine
Formule: C₆H₁₆N₂
MW: 116.21 g/mol
Kookpunt: 120
Smeltpunt: –64 °C
Dichtheid: 0.7765 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 17 °C (gesloten beker)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008335
CAS nummer: 110-18-9
EINECS: 203-744-6
UN: 2372
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6838f1f5b7d0f69dcc81a8ed247f6c178dad231c&vid=ea361367e9944e4101e38622fdd18b07756eb676&prid=web&clid=SAPDAM