N,N,N',N'-Tetramethylethyleendiamine
Leverancier: Serva
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TMEDA, N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
35925.01
35925.02
SERA35925.01EA
25
EUR
SERA35925.01
SERA35925.02
N,N,N',N'-Tetramethylethyleendiamine
N,N,N',N'-Tetramethylethyleendiamine
Formule:
C₆H₁₆N₂ Kookpunt: 120 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –64 °C Dichtheid: 0,7765 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008335 CAS nummer: 110-18-9 EINECS: 203-744-6 UN: 2372 ADR: 3,II |