1-Butyl isothiocyanate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Butyl isothiocyanate
A10935.06
A10935.14
A10935.22
A10935.06EA
39.1
EUR
A10935.06
A10935.14
A10935.22
1-Butyl isothiocyanate ≥98%
1-Butyl isothiocyanate
Purity: 98+%
CAS No.: 592-82-5
Molecular Formula: C5H9NS
Formula Weight: 115.20
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.5000
Odour: Pungent
Boiling Point: 63-65°/11mm
Beilstein Reference: 906839
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00004824
Formule:
C₅H₉NS Kookpunt: 63…65 °C (11 mmHg) Dichtheid: 0,954 Vlampunt: 66 °C (150 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004824 CAS nummer: 592-82-5 EINECS: 209-770-4 UN: 2922 ADR: 8,III |