1-Butyl isothiocyanate
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
TL00699.1 TL00699.10 TL00699.50
MAYBTL00699.1EA 0 EUR
MAYBTL00699.1 MAYBTL00699.10 MAYBTL00699.50
1-Butyl isothiocyanate
1-Butyl isothiocyanate
Formule: C₅H₉NS
Kookpunt: 66 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 0,9559 g/cm³ (11.2 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004824
CAS nummer: 592-82-5
EINECS: 209-770-4
UN: 1693
ADR: 6.1,II