1-Propyl isothiocyanate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A14499.06 A14499.14
A14499.06EA 46.6 EUR
A14499.06 A14499.14
1-Propyl isothiocyanate ≥97%
1-Propyl isothiocyanate
Purity: 97% CAS No.: 628-30-8 Molecular Formula: CH3(CH2)2NCS Formula Weight: 101.17 Flash Point: 46°(114°F) Refractive Index: 1.5040 Odour: Pungent Boiling Point: 152-154° Beilstein Reference: 1740199 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00004823
Formule: C₄H₇NS
Kookpunt: 152…154 °C
Dichtheid: 0,977
Vlampunt: 46 °C (114 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004823
CAS nummer: 628-30-8
EINECS: 211-035-8
UN: 2924
ADR: 3,III