Ethylisothiocyanaat 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
376860050
376860250
376861000
ACRO376860050EA
19.3
EUR
ACRO376860050
ACRO376860250
ACRO376861000
Ethylisothiocyanaat 96%
Ethylisothiocyanaat
Formule:
C₃H₅NS Kookpunt: 130…132 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –6 °C Dichtheid: 0,995 g/cm³ Vlampunt: 32 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004820 CAS nummer: 542-85-8 EINECS: 208-831-2 UN: 3286 ADR: 3,II Merck Index: 13,03848 |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5100 to 1.5140 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |