2-(2-Aminoethoxy)ethanol 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
103630010 103631000 103630025
ACRO103630010EA 286 EUR
ACRO103630010 ACRO103631000 ACRO103630025
2-(2-Aminoethoxy)ethanol 98%
2-(2-Aminoethoxy)ethanol
Formule: C₄H₁₁NO₂
MW: 105.14 g/mol
Kookpunt: 218…224 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –12.5 °C
Dichtheid: 1.06 g/cm³
Vlampunt: 127 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008181
CAS nummer: 929-06-6
EINECS: 213-195-4
UN: 3055
ADR: 8 III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %