3-Aminopropan-1-ol 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B23041.22 B23041.36
B23041.22EA 30.6 EUR
B23041.22 B23041.36
3-Aminopropan-1-ol 99%
3-Aminopropan-1-ol
Purity: 99% CAS No.: 156-87-6 Molecular Formula: H2N(CH2)3OH Formula Weight: 75.11 Flash Point: 101°(214°F) Refractive Index: 1.4610 Odour: Amine-like Melting Point: 11° Boiling Point: 184-187° Beilstein Reference: 741855 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008223
Formule: C₃H₉NO
Kookpunt: 184…187 °C
Smeltpunt: 11 °C
Dichtheid: 0,983
Vlampunt: 101 °C (214 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008223
CAS nummer: 156-87-6
EINECS: 205-864-4
UN: 2735
ADR: 8,II