Tris-(hydroxymethyl)-aminomethaan (TRIS)
Leverancier: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Tris (Hydroxymethyl) Aminomethane
, Trometamol
, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
BMOL08003-3EA
0
EUR
BMOL08003-3
BMOL08003-1
Tris-(hydroxymethyl)-aminomethaan (TRIS)
Tris-(hydroxymethyl)-aminomethaan (TRIS)
Formule:
NH₂C(CH₂OH)₃ MW: 121,14 g/mol Kookpunt: 357 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 169…172 °C Dichtheid: 1,328 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004679 CAS nummer: 77-86-1 EINECS: 201-064-4 Merck Index: 13,09842 |