Tris-(hydroxymethyl)-aminomethaan (TRIS)
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
5429.3 5429.1 5429.2
ROTH5429.3EA 0 EUR
ROTH5429.3 ROTH5429.1 ROTH5429.2
Tris-(hydroxymethyl)-aminomethaan (TRIS)
Tris-(hydroxymethyl)-aminomethaan (TRIS)
Formule: NH₂C(CH₂OH)₃
Kookpunt: 357 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 169…172 °C
Dichtheid: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004679
CAS nummer: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM