Taurine
Leverancier: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
07579-1 07579-2
BMOL07579-1EA 0 EUR
BMOL07579-1 BMOL07579-2
Taurine
Taurine
Formule: C₂H₇NO₃S
Smeltpunt: 300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008197
CAS nummer: 107-35-7
EINECS: 203-483-8
Merck Index: 13,09163