Taurine
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4721.1 4721.2
ROTH4721.1EA 0 EUR
ROTH4721.1 ROTH4721.2
Taurine
Taurine
Formule: C₂H₇NO₃S
Smeltpunt: 300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008197
CAS nummer: 107-35-7
EINECS: 203-483-8
Merck Index: 13,09163
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable