Taurine
Leverancier: Serva
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
2-Aminoethanesulphonic acid
35770.03
35770.04
SERA35770.03EA
0
EUR
SERA35770.03
SERA35770.04
Taurine
Taurine
Formule:
C₂H₇NO₃S MW: 125.15 g/mol Smeltpunt: 300 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008197 CAS nummer: 107-35-7 EINECS: 203-483-8 Merck Index: 13,09163 |