1,12-Diaminododecane ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: N12N, Dodecamethylendiamine, 1,12-Dodecanediamine
L04258.06 L04258.14
L04258.06EA 32.8 EUR
L04258.06 L04258.14
1,12-Diaminododecane ≥98%
1,12-Diaminododecane
Purity: 98+% CAS No.: 2783-17-7 Molecular Formula: C12H28N2 Formula Weight: 200.37 Flash Point: 155°(311°F) Melting Point: 68-72° Beilstein Reference: 1742765 UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00008155
Formule: C₁₂H₂₈N₂
MW: 200.37 g/mol
Kookpunt: 275
Smeltpunt: 68…72 °C
Vlampunt: 155 °C (311 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008155
CAS nummer: 2783-17-7
EINECS: 220-489-6
UN: 3259
ADR: 8 III