1,2-Propyleendiamine 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1,2-Diaminopropane
152400010 152400025 152402500
ACRO152400010EA 134 EUR
ACRO152400010 ACRO152400025 ACRO152402500
1,2-Propyleendiamine 99%
1,2-Propyleendiamine
Formule: C₃H₁₀N₂
Kookpunt: 119…120 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –37 °C
Dichtheid: 0,87 g/cm³
Vlampunt: 33 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008089
CAS nummer: 78-90-0
EINECS: 201-155-9
UN: 2258
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08037
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA