1,3-Diaminopropane 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
1,3-Propanediamine, Trimethylenediamine
112350010
112352500
112350500
ACRO112350010EA
157
EUR
ACRO112350010
ACRO112352500
ACRO112350500
1,3-Diaminopropane 99%
1,3-Diaminopropane
Formule:
C₃H₁₀N₂ MW: 74.13 g/mol Kookpunt: 140 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –12 °C Dichtheid: 0.88 g/cm³ Vlampunt: 48 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008228 CAS nummer: 109-76-2 EINECS: 203-702-7 UN: 2734 ADR: 8 I |
Specification Test Results
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4565 to 1.4585 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤20 APHA |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |