1,5-Diaminopentane 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B23039.06 B23039.14
B23039.06EA 97.2 EUR
B23039.06 B23039.14
1,5-Diaminopentane 98%
1,5-Diaminopentane
Purity: 98% CAS No.: 462-94-2 Molecular Formula: C5H14N2 Formula Weight: 102.18 Refractive Index: 1.4585 Odour: Amine-like Boiling Point: 178-180° Merck Reference: 14,1609 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008239
Formule: C₅H₁₄N₂
Kookpunt: 178…180 °C
Smeltpunt: 9 °C
Dichtheid: 0,873
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008239
CAS nummer: 462-94-2
EINECS: 207-329-0
UN: 2735
ADR: 8,II
Merck Index: 14,1609