Hexymethyleendiamine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
1,6-Hexanediamine, Hexamethylenediamine
A14212.22
A14212.36
A14212.22EA
28.4
EUR
A14212.22
A14212.36
Hexymethyleendiamine ≥98%
Hexymethyleendiamine
Purity: 98+%
CAS No.: 124-09-4
Molecular Formula: C6H16N2
Formula Weight: 116.21
Flash Point: 85°(185°F)
Odour: Amine-like
pH: 12.4
Melting Point: 39-43°
Boiling Point: 199-204°
Beilstein Reference: 1098307
Merck Reference: 14,4695
UN No.: 2280
MDL No.: MFCD00008243
Formule:
C₆H₁₆N₂ Kookpunt: 199…204 °C Smeltpunt: 39…43 °C Dichtheid: 0,840 Vlampunt: 85 °C (185 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008243 CAS nummer: 124-09-4 EINECS: 204-679-6 UN: 2280 ADR: 8,III Merck Index: 14,4695 |